Learn More
Kautex™ Récipient carré à col large en PVC, marron
Remplissez et nettoyez ces récipients en PVC à col large en toute simplicité grâce à la configuration à col spacieux. Le récipient carré à col large en PVC Kautex™ marron est idéal pour les milieux photosensibles.
Marque: Kautex™ 2000084599
Informations supplémentaires : Poids : 4.15800kg
Description
- Fait partie de la gamme de récipients de la série 310
Spécification
Récipient, col large | |
Bouchon | |
Marron | |
Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition | |
126 | |
Non |
118.5 mm | |
500 ml | |
54 mm | |
PVC | |
126/boîte | |
Square |