missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WIF-1 Antibody (RM0144-3M51), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Code produit 18202175 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18202175 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18202175 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP122520AF405

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

WIF-1 Monoclonal specifically detects WIF-1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène WIF-1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone RM0144-3M51
Conjugué Alexa Fluor 405
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène WIF-1, WNT inhibitory factor 1
Symboles de gène(s) WIF1
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse recombinant protein of WIF-1
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11197
Spécificité du test This was produced from a hybridoma (mouse myeloma) fused with spleen cells from a rat immunized with mouse recombinant protein of WIF-1.
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.