Learn More
Cole-Parmer™ Échantillonneur d’eau Wildco 1510-C20 Kemmerer
Prélevez des échantillons à des profondeurs spécifiques entre 3 et 600 pieds. L’échantillonneur d'eau Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 comprend un flacon en acrylique avec des joints d’extrémité en silicone.
Marque: Cole-Parmer™ 05486-10
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Le messager active les têtes de trajet uniques qui assurent la fermeture dans les flux rapides ou les eaux tumultueuses, quel que soit l’angle de ligne
- Commandez le messager et la ligne séparément
- Inclut une mallette de transport en plastique
Spécification
Échantillonneur d’eau Wildco 1510-C20 Kemmerer | |
Silicone | |
2,2 L | |
Échantillonnage de l’eau à des profondeurs de 3 à 600 pi |
Mallette de transport en plastique | |
Acrylique | |
Échantillonneur d’eau Kemmerer |