Learn More
Cole-Parmer™ Échantillonneur d’eau Wildco 1510-C20 Kemmerer
Prélevez des échantillons à des profondeurs spécifiques entre 3 et 600 pieds. L’échantillonneur d'eau Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 comprend un flacon en acrylique avec des joints d’extrémité en silicone.
664.52€ - 771.14€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur d’eau Wildco 1510-C20 Kemmerer |
---|---|
Comprend | Mallette de transport en plastique |
Matériau du bouchon | Silicone |
Matériau du tube | Acrylique |
Modèle | Échantillonneur d’eau Kemmerer |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11794499
|
Cole-Parmer™
05486-00 |
1200 mL |
664.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11764499
|
Cole-Parmer™
05486-10 |
2,2 L |
771.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le messager active les têtes de trajet uniques qui assurent la fermeture dans les flux rapides ou les eaux tumultueuses, quel que soit l’angle de ligne
- Commandez le messager et la ligne séparément
- Inclut une mallette de transport en plastique
Spécification
Échantillonneur d’eau Wildco 1510-C20 Kemmerer | |
Silicone | |
Échantillonneur d’eau Kemmerer |
Mallette de transport en plastique | |
Acrylique | |
Échantillonnage de l’eau à des profondeurs de 3 à 600 pi |