Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ Inserts de rotor MAS
Conçu pour les échantillons sensibles à l’air et les échantillons semi-solides tels que les gels ou les liquides très visqueux. Les inserts pour rotor MAS Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ assurent l’étanchéité des échantillons dans un rotor RMN en appliquant un thermoscellage ou de l’époxy.
Marque: Bel-Art™ 66000-0034
Code nomenclature Nacres: SA.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.04310kg
Description
- L’utilisation d’une boîte à gants peut être nécessaire pour assurer l’étanchéité des échantillons sensibles à l’air
Spécification
Rotor MAS 4 mm WP-501-4180 Bruker | |
2,99 mm | |
Conçu pour les échantillons sensibles à l’air et les échantillons semi-solides tels que les gels ou les liquides très visqueux. | |
Pyrex |
Insert de rotor ; longueur totale :25 mm ; longueur finie : 14 mm | |
2,24 mm | |
Insert de rotor | |
DWGSK2576-1 |