Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ Inserts de rotor MAS
Conçu pour les échantillons sensibles à l’air et les échantillons semi-solides tels que les gels ou les liquides très visqueux. Les inserts pour rotor MAS Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ assurent l’étanchéité des échantillons dans un rotor RMN en appliquant un thermoscellage ou de l’époxy.
120.00€ - 125.77€
Spécification
Type | Rotor |
---|---|
À utiliser avec (application) | Conçu pour les échantillons sensibles à l’air et les échantillons semi-solides tels que les gels ou les liquides très visqueux. |
Comprend | Insert de rotor |
Matériau | Pyrex |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15398598
|
Bel-Art™
66000-0035 |
2,19 mm | 1,66 mm | |||||||
15388598
|
Bel-Art™
66000-0034 |
2,99 mm | 2,24 mm |
162.00€ 125.77€ / 1 pièce Économisez 36.23€ 22% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- L’utilisation d’une boîte à gants peut être nécessaire pour assurer l’étanchéité des échantillons sensibles à l’air
Spécification
Rotor | |
Conçu pour les échantillons sensibles à l’air et les échantillons semi-solides tels que les gels ou les liquides très visqueux. | |
Insert de rotor | |
Pyrex |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ Inserts de rotor MAS