Learn More
Ansell™ Gants épais d’hiver en nitrile brun série 52-590 Hyd-Tuf™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Conditionnement:
6 paires
Description
- Revêtement imprégné de nitrile
- Doublure en jersey doux et souple
- Absorbent la transpiration, offrent un ajustement parfait et confortable
- Coupés et cousus
- Revêtement en jersey de coton
- Paume imprégnée
- Manchette de sécurité
Specifications
Specifications
| Matériau arrière | Nitrile |
| Certifications/Conformité | Norme CATÉGORIE II EN 388 : 3222, EN 511 : 110 |
| Matériau de la manchette | Nitrile |
| Coating Material | Nitrile |
| Type de produit | Gants lourds |
| Dimensions | 10 |
| Modèle | 52-590 |
| Type de manchette de gant | Sécurité |
| Doublure | Jersey de coton |
| Type de paume | Paume enduite |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction