missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WIZ Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Code produit 18647284 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18647284 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18647284 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP318492H

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

WIZ Polyclonal antibody specifically detects WIZ in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène WIZ
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Dilution Western Blot
Formule PBS
Alias de gène widely interspaced zinc finger motifs, widely-interspaced zinc finger motifs, Widely-interspaced zinc finger-containing protein, WIZ zinc finger, Zinc finger protein 803, ZNF803protein Wiz
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recognizes region between residues Between between 1601 and 1651..
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 58525
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.