Learn More
Schneider Gerd™ Spatule flexible de pharmacien avec poignée en bois
Utilisez cette spatule pour de nombreuses applications pharmaceutiques. Les spatules de pharmacien souples avec poignée en bois Schneider Gerd™ sont idéales pour une large gamme de composés.
Marque: Schneider Gerd™ 8617
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Description
- Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
- Parfaites pour les quantités minuscules de produits chimiques
- Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
Spatule de pharmacien | |
Acier inoxydable | |
Poignée en bois | |
300 mm |
42 mm | |
Bois | |
Bois |