Learn More
Schneider Gerd™ Spatule flexible de pharmacien avec poignée en bois
Utilisez cette spatule pour de nombreuses applications pharmaceutiques. Les spatules de pharmacien souples avec poignée en bois Schneider Gerd™ sont idéales pour une large gamme de composés.
27.00€ - 35.70€
Spécification
Type de produit | Spatule de pharmacien |
---|---|
Matériau de la lame | Acier inoxydable |
Matériau de la poignée | Bois |
Matériau | Poignée en bois |
Type de poignée | Bois |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10346734
|
Schneider Gerd™
8615 |
200 mm |
27.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10254674
|
Schneider Gerd™
8617 |
300 mm |
35.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
- Parfaites pour les quantités minuscules de produits chimiques
- Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
Spatule de pharmacien | |
Bois | |
Bois |
Acier inoxydable | |
Poignée en bois |