Learn More
Brady™ Étiquettes BMP71 en polyester mat WorkHorse™ B-459
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester mat Brady B-459 avec adhésif acrylique permanent sont destinée à une utilisation avec l’imprimante BMP71.
Marque: Brady™ 114778
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.09070kg
Spécification
Certification UL ; Homologation CSA ; Approbation ESD pour CEI 61340-5-1 et EN 100015-1 | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Étiquette de suivi des biens | |
Imprimante BMP™ 71 | |
100/Bte | |
2 x 1 po (l x H) | |
–40°C à +100°C | |
0,079 mm | |
50,80 x 25,40 mm | |
50,80 mm |
Résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Blanc | |
Polyester (B-459) | |
Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification à usage général, plaques signalétiques | |
1 | |
Rectangle | |
50,8 x 25,4 mm (l x H) | |
0,0031 in | |
53,98 mm | |
25,40 mm |