Learn More
Brady™ Étiquettes BMP71 en polyester mat WorkHorse™ B-459
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester mat Brady B-459 avec adhésif acrylique permanent sont destinée à une utilisation avec l’imprimante BMP71.
35.80€ - 67.30€
Spécification
Certifications/Conformité | Certification UL ; Homologation CSA ; Approbation ESD pour CEI 61340-5-1 et EN 100015-1 |
---|---|
Description | Résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Blanc |
Finition | Mat |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Dimensions (impériale) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Dimensions (impériale) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11717104
|
Brady™
114778 |
50,8 x 25,4 mm (l x H) | 2 x 1 po (l x H) | 100/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11707364
|
Brady™
114797 |
38,1 x 12,7 mm (l x H) | 1,5 x 0,5 po (l x H) | 500/rouleau |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11757274
|
Brady™
114806 |
38,1 x 19,1 mm (l x H) | 1,5 x 0,75 po (l x H) | 250/rouleau |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Spécification
Certification UL ; Homologation CSA ; Approbation ESD pour CEI 61340-5-1 et EN 100015-1 | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Étiquette de suivi des biens | |
Imprimante BMP™ 71 | |
Rectangle | |
0,0031 in |
Résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Blanc | |
Polyester (B-459) | |
Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification à usage général, plaques signalétiques | |
1 | |
–40°C à +100°C | |
0,079 mm |