Learn More
Brady™ Marqueurs de tuyau personnalisés Write-On™ sur carte
These handy Write-On™ Customized Pipemarkers allow you to quickly identify your pipes.
Marque: Brady™ 225355
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.00700kg
Description
- Colors conform to BS1710.
Spécification
DIN VDE 0472 partie 815, conforme RoHS via la directive européenne 2002/95/CE | |
Acrylique, Permanent, Sensible à la pression | |
Brillant | |
Polyester | |
Conçu pour une identification générale | |
10 Markers/Card | |
-40°F to +230°F | |
0.0039 in. | |
16 x 75 mm | |
2.95 in. | |
2.95 in. | |
0.63 in. |
Marqueurs de tuyau inscriptibles sur carte | |
Marron | |
Card | |
Marqueur de tuyau inscriptible | |
10 | |
10/boîte | |
–40°C à +110°C | |
0,099 mm | |
75 x 75 x 16 mm | |
75,00 mm | |
75 mm | |
16 mm |