Learn More
Brady™ Marqueurs de tuyau personnalisés Write-On™ sur carte
These handy Write-On™ Customized Pipemarkers allow you to quickly identify your pipes.
9.70€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN VDE 0472 partie 815, conforme RoHS via la directive européenne 2002/95/CE |
---|---|
Description | Marqueurs de tuyau inscriptibles sur carte |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent, Sensible à la pression |
Finition | Brillant |
Format | Card |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12797906
|
Brady™
225354 |
Noir |
9.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12767906
|
Brady™
225352 |
Bleu |
9.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12707916
|
Brady™
225355 |
Marron |
9.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12777906
|
Brady™
225353 |
Vert |
9.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12717916
|
Brady™
225356 |
Gris |
9.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12727916
|
Brady™
225358 |
Ocre |
9.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12787906
|
Brady™
225351 |
Rouge |
9.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12737916
|
Brady™
225357 |
Violet |
9.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
12747916
|
Brady™
225350 |
Jaune |
9.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Colors conform to BS1710.
Spécification
DIN VDE 0472 partie 815, conforme RoHS via la directive européenne 2002/95/CE | |
Acrylique, Permanent, Sensible à la pression | |
Card | |
Marqueur de tuyau inscriptible | |
10 | |
10/boîte | |
-40°C à +110°C | |
0,099 mm | |
2.95 in. | |
2,95 in | |
0.63 in. |
Marqueurs de tuyau inscriptibles sur carte | |
Brillant | |
Polyester | |
Conçu pour une identification générale | |
10 Markers/Card | |
-40°F to +230°F | |
0.0039 in. | |
75 x 75 x 16 mm | |
75,00 mm | |
75 mm | |
16 mm |