Learn More
Uvex™ X-Fit Spectacles
8.66 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Couleur:
Translucide, gris
Translucide, rose
Description
Les Uvex X-fit ne pèsent que 23 grammes. La conception X du verre et des bras latéraux translucides font des Uvex X-fit un modèle phare.
Caractéristiques générales
- Lunettes de sécurité classiques avec bonne couverture oculaire
- Verre en polycarbonate robuste doté de la technologie de revêtement éprouvée Supravision d’Uvex – Verre avec revêtement anti-buée et anti-rayures permanent
- Sans métal
Fonctions de sécurité
- Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- Marquage : W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
- UV400 – Protège à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu’à 400 nm
Caractéristiques de confort
- S’ajuste à chaque tête et forme de visage avec Uvex Comfort Slider en option - une inclinaison des branches à différents niveaux qui permet aux porteurs de trouver la position de port qui leur est confortable
- Pont nasal conçu pour un confort quotidien
Spécification
Type de lentille | Résistant aux produits chimiques |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Couleur | Translucide, rose |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 170 |
Teinte de la lentille | Transparents |
Lens Material | Polycarbonate |
Protection UV | UV400 |