Learn More
ABEBA™ X-Light Black/Orange Safety Trainers S1 ESD
Black/orange suede X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
Marque:  ABEBA™ 7131050/44
Code produit. 17111495
  • 100.18€ / 1 paire
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Beschreibung
Beschreibung
  • Sneakers légères et confortables noires et oranges
  • Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2012, S1 SRC
  • Propriétés antistatiques selon la classe climatique 1 de la norme EN 61340
  • Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
  • Embout de sécurité en acier (200 J)
  • Microfibre suède noire et orange
  • Doublure aux ions d’argent
  • Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
Spezifikation
Spezifikation
Noir / orange
44
Conforme à la norme EN 20345 : 2012 S1 SRC, propriétés de dissipation selon la norme EN 61340
Formateurs
S1 SRC ESD
Microfibre suède
Acier
Unisexe
Non
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote