Learn More
ABEBA™ X-Light Black/Orange Safety Trainers S1 ESD
Black/orange suede X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
100.18€
Spécification
Couleur | Noir / orange |
---|---|
Matériau | Microfibre suède |
Matériau au niveau des orteils | Acier |
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 20345 : 2012 S1 SRC, propriétés de dissipation selon la norme EN 61340 |
Sexe | Unisexe |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17121485
|
ABEBA™
7131050/35 |
35 |
100.18€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17131485
|
ABEBA™
7131050/36 |
36 |
100.18€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17121495
|
ABEBA™
7131050/45 |
45 |
100.18€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17131495
|
ABEBA™
7131050/46 |
46 |
100.18€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17141495
|
ABEBA™
7131050/47 |
47 |
100.18€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17151495
|
ABEBA™
7131050/48 |
48 |
100.18€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17141485
|
ABEBA™
7131050/37 |
37 |
100.18€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17151485
|
ABEBA™
7131050/38 |
38 |
100.18€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17161485
|
ABEBA™
7131050/39 |
39 |
100.18€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17171485
|
ABEBA™
7131050/40 |
40 |
100.18€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17181485
|
ABEBA™
7131050/41 |
41 |
100.18€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17191485
|
ABEBA™
7131050/42 |
42 |
100.18€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17101495
|
ABEBA™
7131050/43 |
43 |
100.18€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17111495
|
ABEBA™
7131050/44 |
44 |
100.18€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Lightweight, comfortable black/orange trainers
- Comply to EN ISO 20345: 2012, S1 SRC
- ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
- Slip resistant Mono PU outsole SRC
- Steel toe cap (200 J)
- Black and orange suede microfiber
- Silver ions lining
- Replaceable active comfort insole
Spécification
Noir / orange | |
Acier | |
Unisexe | |
Non |
Microfibre suède | |
Conforme à la norme EN 20345 : 2012 S1 SRC, propriétés de dissipation selon la norme EN 61340 | |
Formateurs | |
S1 SRC ESD |