Learn More
ABEBA™ X-Light Black/Orange Safety Trainers S1 ESD
Black/orange suede X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
Marque: ABEBA™ 7131050/48
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sneakers légères et confortables noires et oranges
- Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2012, S1 SRC
- Propriétés antistatiques selon la classe climatique 1 de la norme EN 61340
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
- Embout de sécurité en acier (200 J)
- Microfibre suède noire et orange
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
Spécification
Noir / orange | |
48 | |
Conforme à la norme EN 20345 : 2012 S1 SRC, propriétés de dissipation selon la norme EN 61340 | |
Formateurs | |
S1 SRC ESD |
Microfibre suède | |
Acier | |
Unisexe | |
Non |