Learn More
ABEBA™ Sneakers de sécurité noires S1 X-Light
ABEBA™ sneakers de sécurité noires S1 X-Light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs et semelle intérieure Active Comfort remplaçable.
105.51€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Matériau des œillets | Textile |
Matériau de revêtement | Doublure respirante avec ions d’argent |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16358331
|
ABEBA™
7131038/35 |
35 |
105.51€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16368331
|
ABEBA™
7131038/36 |
36 |
105.51€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16378331
|
ABEBA™
7131038/37 |
37 |
105.51€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16388331
|
ABEBA™
7131038/38 |
38 |
105.51€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16398331
|
ABEBA™
7131038/39 |
39 |
105.51€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308341
|
ABEBA™
7131038/40 |
40 |
105.51€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16318341
|
ABEBA™
7131038/41 |
41 |
105.51€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328341
|
ABEBA™
7131038/42 |
42 |
105.51€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16338341
|
ABEBA™
7131038/43 |
43 |
105.51€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16348341
|
ABEBA™
7131038/44 |
44 |
105.51€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16358341
|
ABEBA™
7131038/45 |
45 |
105.51€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16368341
|
ABEBA™
7131038/46 |
46 |
105.51€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16378341
|
ABEBA™
7131038/47 |
47 |
105.51€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16388341
|
ABEBA™
7131038/48 |
48 |
105.51€
1 paire |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Légèreté, confort, hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S2 SRC
- Antistatique conforme à la norme FR 61340 classe climatique 1
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
- Embout de sécurité en acier (200 joules)
- Cuir noir lisse
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
- Traitement Sanitized
Spécification
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Noir | |
Doublure respirante avec ions d’argent | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique | |
Formateur | |
1 paire | |
Eau |
Lacets | |
Textile | |
Cuir | |
PUR | |
Acier | |
CE FR ISO 20345:2012, DIN FR 61340 |