Learn More
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S3 ESD
Black X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, textile antipuncture midsole, PU slip resistant outsole
Marque: ABEBA™ 7131874/45
96.10 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.13000kg
Description
- Sneakers de sécurité légères et confortables
- Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2012, S3 SRC
- Propriétés antistatiques selon la classe climatique 1 de la norme EN 61340
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
- Embout de sécurité en acier (200 J)
- Semelle intermédiaire anti-perforation en textile
- Cuir noir lisse
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
Spécification
Noir | |
45 | |
Conforme à la norme EN 20345 : 2012 S3 SRC, propriétés antistatiques selon la norme EN 61340 | |
Chaussures à coupe basse | |
S3 SRC ESD |
Cuir lisse | |
Acier | |
Unisexe | |
Étanche à l’eau |