Learn More
ABEBA™ Sabots de sécurité blancs SB X-Light
ABEBA™ sabots de sécurité blancs SB X-Light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs, semelle intérieure remplaçable Active Comfort et bride fixe au talon.
96.28€
Spécification
Matériau de la boucle | Plastique |
---|---|
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2012 SB, SRC, ESD |
Type de bouchon | Sangle de talon non pliable, réglable |
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | Doublure respirante avec ions d’argent |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16338291
|
ABEBA™
7131030/35 |
35 |
96.28€
1 paire |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16348291
|
ABEBA™
7131030/36 |
36 |
96.28€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16358291
|
ABEBA™
7131030/37 |
37 |
96.28€
1 paire |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16368291
|
ABEBA™
7131030/38 |
38 |
96.28€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16378291
|
ABEBA™
7131030/39 |
39 |
96.28€
1 paire |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16388291
|
ABEBA™
7131030/40 |
40 |
96.28€
1 paire |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16398291
|
ABEBA™
7131030/41 |
41 |
96.28€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308301
|
ABEBA™
7131030/42 |
42 |
96.28€
1 paire |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16318301
|
ABEBA™
7131030/43 |
43 |
96.28€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328301
|
ABEBA™
7131030/44 |
44 |
96.28€
1 paire |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16338301
|
ABEBA™
7131030/45 |
45 |
96.28€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16348301
|
ABEBA™
7131030/46 |
46 |
96.28€
1 paire |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16358301
|
ABEBA™
7131030/47 |
47 |
96.28€
1 paire |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16368301
|
ABEBA™
7131030/48 |
48 |
96.28€
1 paire |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Légèreté, confort, hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S2 SRC
- Antistatique conforme à la norme FR 61340 classe climatique 1
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
- Embout de sécurité en acier (200 joules)
- Cuir blanc lisse
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
- Traitement Sanitized
Spécification
Plastique | |
Sangle de talon non pliable, réglable | |
Doublure respirante avec ions d’argent | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique | |
Sabots | |
1 paire |
CE EN ISO 20345:2012 SB, SRC, ESD | |
Blanc | |
Cuir | |
PUR | |
Acier | |
CE FR ISO 20345:2012, DIN FR 61340 |