Learn More
Corning™ X-SERIES™ Counterweight
Corning™ X-SERIES™ Counterweight set is designed for balancing contents of centrifuge prior to centrifugation.
Marque: Corning™ 6921
Informations supplémentaires : Poids : 0.73250kg
Description
Les systèmes Corning™ X-SERIES™ sont fabriqués pour Corning™ par ThermoGenesis Corp.
X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™ et X-MINI™ sont des marques déposées ou des marques commerciales de ThermoGenesis Corp. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Spécification
91 à 160 mL | |
Poids : Moyenne | |
1/sachet ; 1/boîte | |
Systèmes X-WASH et X-LAB |