Learn More
Corning™ X-SERIES™ Counterweight
Corning™ X-SERIES™ Counterweight set is designed for balancing contents of centrifuge prior to centrifugation.
1035.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Systèmes X-WASH et X-LAB |
---|---|
Quantité | 1/sachet ; 1/boîte |
Code produit | Marque | Type de produit | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17294456
|
Corning™
6920 |
Poids : Haut | 161 à 240 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17204466
|
Corning™
6921 |
Poids : Moyenne | 91 à 160 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17214466
|
Corning™
6922 |
Poids : Faible | 40 à 90 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
The Corning™ X-SERIES™ Systems are manufactured for Corning™ by ThermoGenesis Corp.
X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™, and X-MINI™ are either registered trademarks or trademarks of ThermoGenesis Corp. in the United States and/or other countries.
Spécification
Systèmes X-WASH et X-LAB | |
1/sachet ; 1/boîte |