Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringue XCHANGEtrade; CTC PAL-XT pour GC
Les connaissances et l’expertise qui entrent dans la fabrication d’une seringue SGE offrent des performances exceptionnelles et une qualité supérieure.
105.00€ - 111.00€
Spécification
Description | Seringue CTC PAL-XT |
---|---|
Calibre d’aiguille | 23 G |
Diamètre (métrique) externe | 0,63 mm |
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
À utiliser avec (application) | Pour la chromatographie en phase gazeuse, la manipulation de liquides |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15229273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928610 |
0,15 mm | 0,63 mm | 250 μl |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15269273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928820 |
0,32 mm | 0,63 mm | 1 ml |
111.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15299263
|
Trajan Scientific and Medical™
2928510 |
0,15 mm | 0,63 mm | 100 μl |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/li/ulSpécification
Seringue CTC PAL-XT | |
0,63 mm | |
Pour la chromatographie en phase gazeuse, la manipulation de liquides |
23 G | |
0,63 mm |