Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringue XCHANGEtrade; CTC PAL-XT pour LC
Les connaissances et l’expertise qui entrent dans la fabrication d’une seringue SGE offrent des performances exceptionnelles et une qualité supérieure
105.00€ - 111.00€
Spécification
Description | Seringue CTC PAL-XT pour LC |
---|---|
Calibre d’aiguille | 22 G |
Diamètre (métrique) externe | 0,71 mm |
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,71 mm |
À utiliser avec (application) | Pour la manipulation des liquides et LC |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15279273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928830 |
1 ml | 0,71 mm | 0,375 mm |
111.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15259273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928730 |
500 μl | 0,71 mm | 0,375 mm |
111.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15209273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928530 |
100 μl | 0,71 mm | 0,17 mm |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15239273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928630 |
250 μl | 0,71 mm | 0,375 mm |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/li/ulSpécification
Seringue CTC PAL-XT pour LC | |
0,71 mm | |
Pour la manipulation des liquides et LC |
22 G | |
0,71 mm |