Learn More
Uvex Xenova™ Black/Red PU 95069 Low Shoe - Width 12
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
126.00€
Spécification
Couleur Rouge, Noir
Matériau Cuir
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17237671
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506938
38
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17247671
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506939
39
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17257671
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506940
40
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17267671
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506941
41
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17277671
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506942
42
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17287671
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506943
43
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17297671
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506944
44
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17207681
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506945
45
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17217681
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506946
46
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17227681
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506947
47
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17237681
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506948
48
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17247681
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506949
49
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17257681
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506950
50
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17267681
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506951
51
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17277681
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9506952
52
126.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-12-2022
Description
Uvex 2 Xenova™ Shoe 9506.9 S2 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Breathable, water repellent full grain leather
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft, padded collar and dust tongue
  • Comfortable removable insole, antistatic with a moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistant up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfils ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Article No. 9506.9
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Spécification
Spécification
Rouge, Noir
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Cuir
Composite
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S2