missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Yellow Fever Virus NS1 Mouse anti-Virus, Clone: CE6.A.B9.G3, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
561.00€ - 1385.00€
Spécification
| Antigène | Yellow Fever Virus NS1 |
|---|---|
| Clone | CE6.A.B9.G3 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Sandwich ELISA, Direct ELISA |
| Applications | ELISA, Immunofluorescence, ELISA |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18331557
|
Novus Biologicals
NBP3-14846-0.1MG |
0.1 mg |
561.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18388546
|
Novus Biologicals
NBP3-14846-0.5MG |
0.5 mg |
1385.00€
0.50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Yellow Fever Virus NS1 Monoclonal antibody specifically detects Yellow Fever Virus NS1 in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence, ELISA, Direct ELISASpécification
| Yellow Fever Virus NS1 | |
| 1 mg/mL | |
| ELISA, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Virus | |
| Recombinant Yellow Fever virus NS1 | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| CE6.A.B9.G3 | |
| ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Sandwich ELISA, Direct ELISA | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS pH 7.4 | |
| IgG1 | |
| Protein G purified | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit