Learn More
YY2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18603160 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18603160 0.02 mL 0.02mL
18660751 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18603160 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2939050.02ml
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
YY2 Polyclonal specifically detects YY2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène YY2
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène transcription factor YY2, YY2 transcription factor, ZNF631
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human YY2 (NP_996806.2). GEGQAENPPDYSEYLKGKKLPPGGLPGIDLSDPKQLAEFTKVKPKRSKGEPPKTVPCSYSGCEKMFRDYAAMRKHLHIHGPRVHVCAECGKAFLESSKLRR
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Endocrinology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 404281
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus