Learn More
Emma Safety Footwear Zandvoort Metal and Outdoor Working D-Fit Shoes
Designed with sticky grip feature for wet and greasy surfaces.
158.00€
Spécification
Couleur | Marron |
---|---|
Matériau de revêtement | Cuir Nappa pleine fleur / croûte de cuir |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Semelle antistatique non tissée |
Matériau de la semelle | Semelle intermédiaire en polyuréthane |
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
10674605
|
Emma Safety Footwear
MM53884644 |
44 |
158.00€
1 paire |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10739045
|
Emma Safety Footwear
MM53884645 |
45 |
158.00€
1 paire |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Water repellant oiled Nubuck uppers
- Full grain Nappa leather/Split leather lining
- Non-woven antistatic insole with antibacterial inlay sole
- Internal steel toe cap
- Antibacterial inlay sole
- GripForce™ Duo/HRO outsole
Specifications
Marron | |
Cuir | |
Semelle intermédiaire en polyuréthane | |
Chaussures professionnelles pour un travail d’extérieur et en métal |
Cuir Nappa pleine fleur / croûte de cuir | |
Semelle antistatique non tissée | |
Acier |