Learn More
Labcon™ Cônes de pipette pour filtre aérosol ZAP™ de 10 μl
Conviennent aux pipettes de 10 μl les plus appréciées
Marque:  Labcon™ 1151-965-006-9
48.08 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 11.43060kg
Code produit. 16623972
  • 132.00€ / 960 pièces
En stock
Description
  • Filtre exempt d’endotoxines breveté inséré par un robot
  • Exempt de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
10 μl
Stérile
Autoclavable
38,1 mm
Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases, et d’endotoxines
Irradiation électronique
Cône UltraFine, TubeGard
Oui
Adaptées aux pipettes de 10 μl les plus populaires
ZAPTM
À filtre
Transparent
1,5 in
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD
Manipulation de liquides
Portoir
96 pointes/portoir, 10 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte
Oui
Non
Résine en polypropylène