Learn More
Labcon™ Cônes de pipette pour filtre aérosol ZAP™ de 10 μl
Conviennent aux pipettes de 10 μl les plus appréciées
48.45€ - 145.00€
Spécification
Volume (métrique) | 10 μl |
---|---|
Filtré | À filtre |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Manipulation de liquides |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Graduated | Autoclavable | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Graduated | Autoclavable | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16673922
|
Labcon™
1051-225-000-9 |
Oui | Non autoclavable | Stérile | 96 cônes / Recharge Eclipse™ UNO, 10 recharges/sachet, 5 sachets/boîte |
88.85€
960 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17215694
|
Labcon™
1091-965-006-9 |
Oui | Non autoclavable | Stérile | 960 cônes/boîte |
83.80€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16603932
|
Labcon™
1051-965-036-9 |
Oui | Non autoclavable | Stérile | 96 pointes/portoir, 12 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte |
145.00€
1152 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16623972
|
Labcon™
1151-965-006-9 |
Non | Autoclavable | Stérile | 96 pointes/portoir, 10 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte |
132.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16683962
|
Labcon™
1150-965-006-9 |
Non | Non autoclavable | Stérile | 96 pointes/portoir, 10 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte |
140.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16693962
|
Labcon™
1151-225-000-9 |
Non | Non autoclavable | Stérile | 96 cônes / Recharge Eclipse™ UNO, 10 recharges/sachet, 5 sachets/boîte |
102.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16683922
|
Labcon™
1051-800-000-9 |
Yes | Not Autoclavable | Non-sterile | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16693922
|
Labcon™
1051-960-036-9 |
Yes | Not Autoclavable | Non-sterile | 96 Tips/Rack, 12 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16663922
|
Labcon™
1051-165-000-9 |
Oui | Non autoclavable | Stérile | 1 pointe/sachet, 200 sachets/boîtes 10 boîtes/carton |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
17507856
|
Labcon™
1150-800-000-9 |
Non | Autoclavable | Non stérile | 1 000 cônes/sachet, 10 sachets/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16613972
|
Labcon™
1151-960-006-9 |
No | Not Autoclavable | Non-sterile | 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16603972
|
Labcon™
1151-800-000-9 |
No | Not Autoclavable | Non-sterile | 1000/Bag, 10 Bags/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Pointe de pipette
- Conviennent aux pipettes de 10 μl les plus appréciées
- Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
10 μl | |
Transparent | |
Oui | |
ZAPTM |
À filtre | |
Manipulation de liquides | |
Pipettes de 10 μl | |
Résine en polypropylène |