Learn More
Labcon™ Cônes de pipette pour filtre aérosol ZAP™ de 10 μl
Conviennent aux pipettes de 10 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1051-800-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Description
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Spécification
10 μL | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
31.4 mm | |
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free | |
Bagged | |
1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs. | |
Universal Fit | |
ZAP | |
2 μL, 10 μL |
Filtered | |
Clear | |
1.23 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | |
Liquid Handling | |
UltraFine | |
Single-use | |
Yes | |
Polypropylene Resin |