Learn More
Labcon™ Cônes de pipette pour filtre aérosol ZAP™ de 10 μl
Conviennent aux pipettes de 10 μl les plus appréciées
Marque:  Labcon™ 1150-965-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 12.70060kg
Code produit. 16683962
  • 140.00€ / 960 pièces
Expédition estimée: 15-07-2024
Description
  • Filtre exempt d’endotoxines breveté inséré par un robot
  • Exempt de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
10 μl
Stérile
Non autoclavable
38,1 mm
Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases, et d’endotoxines
Irradiation électronique
Cône UltraFine, Flextop
Oui
Adaptées aux pipettes de 10 μl les plus populaires
ZAPTM
À filtre
Transparent
1,5 in
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD
Manipulation de liquides
Portoir, 96
96 pointes/portoir, 10 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte
Oui
Non
Résine en polypropylène