Learn More
Labcon™ Cônes de pipette pour filtre aérosol ZAP™ de 10 μl
Conviennent aux pipettes de 10 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1151-225-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 4.98950kg
Description
- Filtre exempt d’endotoxines breveté inséré par un robot
- Exempt de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
10 μl | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
38,1 mm | |
Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases, et d’endotoxines | |
Irradiation électronique | |
Cône UltraFine, TubeGard | |
Oui | |
Adaptées aux pipettes de 10 μl les plus populaires | |
ZAPTM |
À filtre | |
Transparent | |
1,5 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Recharge | |
96 cônes / Recharge Eclipse™ UNO, 10 recharges/sachet, 5 sachets/boîte | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |