Learn More
Labcon™ Cônes de pipette pour filtre aérosol ZAP™ de 10 μl
Conviennent aux pipettes de 10 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1150-800-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 0.17230kg
Description
- Filtre exempt d’endotoxines breveté inséré par un robot
- Exempt de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
10 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
38,1 mm | |
Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases, d’endotoxines | |
Emballé | |
1 000 cônes/sachet, 10 sachets/boîte | |
Pipettes de 10 μl | |
ZAP™ |
À filtre | |
Transparent | |
1,5 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Manipulation de liquides | |
Pointe UltraFine, Flextop | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |