Learn More
Labcon ZAP™ 100 μL Aerosol Filter Pipette Tips
Patented robotically inserted endotoxin free filter
Marque: Labcon 1094-965-006-9
44.57 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 15.87570kg
Description
- Pointe de pipette
- Filtre aérosol
- Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
100 μl | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
49,7 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
Biseauté | |
96 cônes/rack | |
Adaptées aux pipettes de 100 μl les plus populaires | |
ZAPTM |
À filtre | |
Transparent | |
1,95 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Portoir | |
96 pointes/rack, 10 racks/Pk, 10 Pk/Cs | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |