Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 10 μL Extended Length Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips with TubeGard™
Fits Most Popular 10 μL Pipettors
Marque: Labcon 1172-225-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 4.53590kg
Description
- Pointe de pipette
- Avec TubeGard™
- Adaptées aux pipettes de 10 μl les plus appréciées
- Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
- Très faible rétention de liquide
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
10 μl | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
38,1 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Cône UltraFine | |
96 cônes / recharge Eclipse™ UNO | |
Oui | |
Adaptées aux pipettes de 10 µl les plus appréciées | |
ZAPTM |
À filtre | |
Naturel | |
1,50 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
96 cônes / recharge Eclipse™ UNO / 10 recharges / sachet /5 sachets / boîte | |
RT | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |