Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 300 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marque: Labcon 1142-965-006-9
117.80 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21712" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 14.51500kg
Description
- Pointe de pipette
- Convient aux pipeteurs de type LTS de 300 μl Rainin™
- Filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK
- Rétention ultra faible des liquides
- Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
300 μl | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
55,6 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
96 pointes / rack | |
Oui | |
Non | |
Résine de polypropylène USP classe VI |
À filtre | |
Transparent | |
2,18 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Manipulation de liquides | |
Flextop | |
Oui | |
Conviennent aux pipettes de type LTS de 300 µl Rainin™ | |
Filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK |