Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 300 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
124.00€ - 169.00€
Spécification
Volume (métrique) | 300 μl |
---|---|
Filtré | À filtre |
Stérilité | Stérile |
Autoclavable | Non autoclavable |
Longueur (impériale) | 2,18 in |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16653962
|
Labcon
1142-965-006-9 |
96 pointes / rack |
124.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16681923
|
Labcon
1142-225-000-9 |
96 pointes / recharge Eclipse ™ UNO |
169.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pipette Tip
- Fits 300 μL Rainin™ LTS style Pipettors
- ZAP™ SLIK Low Retention Aerosol Filter
- Ultra-low fluid retention
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spécification
300 μl | |
Stérile | |
2,18 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Flextop | |
Oui | |
Filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK |
À filtre | |
Non autoclavable | |
55,6 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Oui | |
Conviennent aux pipettes de type LTS de 300 µl Rainin™ |