Learn More
ZBTB4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Code produit 18366512 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18366512 25 μg 25µL
18304674 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18366512 Fournisseur Bio-Techne Code fournisseur NBP31865525UL
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
ZBTB4 Polyclonal specifically detects ZBTB4 in Human samples. It is validated for ELISA∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin)∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ZBTB4
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:1000, ELISA 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50
Formule Whole antiserum
Numéro d’ordre du gène Q9P1Z0
Alias de gène KAISO-L1, zinc finger and BTB domain containing 4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Polyclonal antibody raised in rabbit against human ZBTB4 (zinc finger and BTB domain containing 4), using four different KLH-conjugated synthetic peptides.
Méthode de purification Whole Antiserum
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57659
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C short term. Aliquot and store at -80°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Antisera
Gamme de produits Novus