missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZC3H3 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18273712 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18273712 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18273712 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP174066

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ZC3H3 Polyclonal specifically detects ZC3H3 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ZC3H3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 ug/ml
Formule PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q8CHP0
Alias de gène KIAA0150zinc finger CCCH-type domain containing 3, ZC3HDC3, zinc finger CCCH domain-containing protein 3, zinc finger CCCH type domain containing 3, zinc finger CCCH-type containing 3
Symboles de gène(s) ZC3H3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptides corresponding to the N terminal of Zc3h3. Immunizing peptide sequence KEQLRRQIRLLQGLIDDYKTLHGNGPALGNSSATRWQPPMFPGGRTFGAR.
Poids moléculaire de l’antigène 105 kDa
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23144
Spécificité du test Expected identity based on immunogen sequence: Pig: 86%; Guinea pig: 86%.
Reconstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Bovine, Equine, Guinea Pig
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.