Learn More
α-Zéranol-d5, Honeywell Fluka™
Matériaux de référence du NIST
Marque: Honeywell Fluka R1439-10MG
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
Assurez-vous d'avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l'ISO 9001
- Certificat d'analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d'expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Solide | |
Bouteille en verre | |
576°C | |
MYCOTOXINES |
Étalon analytique, | |
1.15 g/cm3 | |
10 mg |