Learn More
Beschreibung
ZEB2 Monoclonal antibody specifically detects ZEB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigène | ZEB2 |
| Applications | Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 923328 |
| Conjugué | Janelia Fluor 635 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | KIAA0569FLJ42816, SIP1HSPC082, Smad-interacting protein 1, SMADIP1ZFHX1BSIP-1, ZFX1B, zinc finger E-box binding homeobox 2, zinc finger E-box-binding homeobox 2, zinc finger homeobox 1b, Zinc finger homeobox protein 1b |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | E. coli-derived recombinant human ZEB2/SIP1, Asn363-Lys537, Accession # O60315 |
| Quantité | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?