Learn More
ZFYVE28 Antibody (LST2/2426), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18612959 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612959 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18612959 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308899APC
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ZFYVE28 Monoclonal antibody specifically detects ZFYVE28 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ZFYVE28
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classification Monoclonal
Clone LST2/2426
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène hLst2, KIAA1643, lateral signaling target protein 2 homolog, LST2, LYST2, MGC43699, MGC61592, Zinc finger FYVE domain-containing protein 28, zinc finger, FYVE domain containing 28
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human ZFYVE28 protein (Uniprot: Q9H9)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57732
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Gamme de produits Novus