missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zika Virus (SPH2015) NS1 Antibody (10), HRP , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-05858H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Zika Virus (SPH2015) NS1 Monoclonal antibody specifically detects Zika Virus (SPH2015) NS1 in Virus samples. It is validated for ELISA, ELISA, ELISA
Spécification
| Zika Virus (SPH2015) NS1 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| Zika NS1, ZIKV NS1, ZIKV-NS1 | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Zika virus (ZIKV) (strain Zika SPH2015) ZIKV-NS1 (ALU33341.1; Val796-Leu1157). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 10 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu