Learn More
Zinc-alpha-2-glycoprotein Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | Zinc-alpha-2-glycoprotein |
|---|---|
| Concentration | 0.16 mg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16821594
|
Proteintech
13399-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16811594
|
Proteintech
13399-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
AZGP1 stimulates lipid degradation in adipocytes and causes the extensive fat losses associated with some advanced cancers. It may bind polyunsaturated fatty acids.Spécification
| Zinc-alpha-2-glycoprotein | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P25311 | |
| 563 | |
| Zinc-alpha-2-glycoprotein Fusion Protein Ag4232 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| AZGP1 |
| 0.16 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| AZGP1, ZA2G, ZAG, Zinc-alpha-2-glycoprotein, Zn alpha 2 glycoprotein, Zn alpha 2 GP, ZNGP1 | |
| AZGP1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |