Learn More
Bromure de zinc, puriss., anhydre, ≥ 98 %, Honeywell Fluka™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifications
Nom chimique ou matériau | Zinc Bromide |
Forme physique | Anhydrous |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | ZnBr2 |
Numéro UN | 3260 |
Poids de la formule | 225.2g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Qualité | puriss. |