Learn More
Solution de zinc pour ICP 10 g/l dans une matrice HNO3, Fisher chemical™
160.56 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Concentration | 10±0.02g/L |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 500 mL |
Type | Étalons de spectrométrie de masse |
Noms d’analytes ou de composants | Zn |
Solvant ou matrice | HNO3 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Single-element Standard Solution for ICP. Zinc (Zn) 10000mg/l in HNO3 5%
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .