Learn More
Étalon de zinc, 1000 mg/l dans 2 % de HNO3, (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantité:
30 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
Description
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon inorganique conçu pour AA, ICP, ICP / MS, IC, XRF et autres instrumentations analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Zn | 1000 μg/ml |
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zinc Standard |
% min. CAS | 1.0, 5.0, 94.0 |
% max. CAS | 1.0, 5.0, 94.0 |
Qualité | Plasma |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Matrix Concentration Réf.N° 2 à 5 % HNO3 1 000 μg/ml PLZN2-2Y, -2T, -2X 10 000 PLZN2-3Y, -3X 2 à 5 % |
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Solvant ou matrice | 2% HNO3 |
Quantité | 30 mL |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1000µg/ml zinc
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, zinc