Learn More
Thermo Scientific™ Creuset en zirconium
116.00€ - 277.00€
Product Code | Brand | Description | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Description | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||
15443585
|
Thermo Scientific™
035902.KT |
With Flanged Rim; Ring/ Rim OD: 54mm | 47mm | 35mm |
246.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15453585
|
Thermo Scientific™
035903.KT |
With SnapOn Ring;Rign/ Rim OD: 44mm | 39mm | 33mm |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15413595
|
Thermo Scientific™
035924.KT |
With SlideOn Ring; Ring/ Rim OD: 48mm | 42mm | 44mm |
251.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15413625
|
Thermo Scientific™
036020.KT |
Avec anneau à clipser ; Dia. ext. de l’anneau / bordure :48mm | 42mm | 44mm |
277.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15433605
|
Thermo Scientific™
035966.KT |
With Snapon Ring; Ring/ Rim OD: 50mm | 47mm | 36mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15493605
|
Thermo Scientific™
035986.KT |
With SlideOn Ring; Ring/ Rim OD: 54mm | 47mm | 35mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15453615
|
Thermo Scientific™
035999.KT |
With Flanged Rim; Ring/ Rim OD: 48mm | 42mm | 44mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15473595
|
Thermo Scientific™
035945.KT |
With Flanged Rim; Ring/ Rim OD: 44mm | 39mm | 33mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Zirconium | |
Creuset en zirconium |